Precision saccharometers
Precision saccharometers
0 - 10 °P, 0,1°, 0…30 °C, 430 mm
N° de catalogue SCNL3292107S
Fournisseur:   Ludwig Schneider
Precision saccharometers
N° de catalogue SCNL3292107S
Fournisseur:  Ludwig Schneider
Precision saccharometers
Precision saccharometers
0 - 10 °P, 0,1°, 0…30 °C, 430 mm
Prix
110,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Saccharometers for beer and wort according to Plato with blue filling thermometer.
  • Suitable for calibration
Error limit: ±0,1 °Plato
Reference temperature: 20 °C
 : Available with works calibration certificate or DAkkS calibration certificate on request.
 : In a square plastic sleeve.
Spécifications
  • Plage de température:
    0…30 °C
  • Longueur:
    430 mm
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,1°
  • Plage de mesure:
    0 - 10 °P
  • Cat. No.:
    SCNL3292107S
  • Température de référence:
    20 °C