Jars, without Cap
Jars, without Cap
PP, 350 ml, 95,2 mm, 90,0 mm, 68,0 mm
N° de catalogue RIXI4-1101-0350-90
Jars, without Cap
N° de catalogue RIXI4-1101-0350-90
Jars, without Cap
Jars, without Cap
PP, 350 ml, 95,2 mm, 90,0 mm, 68,0 mm
Prix
248,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 172 ST
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Ordering information: Caps need to be ordered seperately.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø ext.:
    95,2 mm
  • Type:
    PP
  • Capacité:
    350 ml
  • Hauteur:
    68,0 mm
  • Seq:
    6
  • Ø int. col:
    90,0 mm