Jars, without Cap
PP, 25 ml, 27,6 mm, 25,0 mm, 52,2 mm
N° de catalogue RIXI4-1101-0025-25
Jars, without Cap
N° de catalogue RIXI4-1101-0025-25
Jars, without Cap
Jars, without Cap
PP, 25 ml, 27,6 mm, 25,0 mm, 52,2 mm
Prix
536,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
 : Caps need to be ordered seperately.
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø ext.:
    27,6 mm
  • Type:
    PP
  • Capacité:
    25 ml
  • Hauteur:
    52,2 mm
  • Ø int. col:
    25,0 mm