Bistouris à usage unique, Minor
Bistouris à usage unique, Minor
No. 15A
N° de catalogue SWAN2376
Fournisseur:   SWANN MORTON
Bistouris à usage unique, Minor
N° de catalogue SWAN2376
Fournisseur:  SWANN MORTON
Bistouris à usage unique, Minor
Bistouris à usage unique, Minor
No. 15A
Prix
193,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These non sterile disposable scalpels consist of a stainless steel blade and a PS handle.
  • Bistouris « Pouce » avec protection adéquate
  • Non stériles, jetables
Please note: The protective guard is NOT compatible with a standard metal handle and blade.
Ordering information: Available in packets of 10 or bulk boxes of 100.
Spécifications
  • Type:
    No. 15A
  • Seq:
    10