Bistouris à usage unique, Minor
No. 15A
N° de catalogue SWAN2376
Fournisseur: SWANN MORTON
Aller à :
Product Details & Documents
These non sterile disposable scalpels consist of a stainless steel blade and a PS handle.
- Bistouris « Pouce » avec protection adéquate
- Non stériles, jetables
Please note: The protective guard is NOT compatible with a standard metal handle and blade.
Ordering information: Available in packets of 10 or bulk boxes of 100.
Spécifications
- Type:No. 15A
- Seq:10