Bistouris à usage unique, Minor
No. 15
Fournisseur: SWANN MORTON
Aller à :
Product Details & Documents
These non sterile disposable scalpels consist of a stainless steel blade and a PS handle.
- Bistouris « Pouce » avec protection adéquate
- Non stériles, jetables
Please note: The protective guard is NOT compatible with a standard metal handle and blade.
Informations de commande: Available in packets of 10 or bulk boxes of 100.
Spécifications
- Type:No. 15
- Seq:09
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.