Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
3000 ml, 24/29 NS, 236 mm
N° de catalogue BIBBFR3L/3S
Fournisseur:   SciLabware
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
N° de catalogue BIBBFR3L/3S
Fournisseur:  SciLabware
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
3000 ml, 24/29 NS, 236 mm
Prix
561,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With white, matt labelling area.
 : ISO 1773, ISO 4797.
Spécifications
  • Rodage femelle:
    24/29 NS
  • Capacité:
    3000 ml
  • Hauteur:
    236 mm
  • Seq:
    42
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.