Flasks, pear shaped
5 ml, 14/23 NS, 67 mm, 23 mm
N° de catalogue BIBBFP5/1
Fournisseur: SciLabware
Aller à :
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
Spécifications
- Ø ext.:23 mm
- Rodage femelle:14/23 NS
- Capacité:5 ml
- Hauteur:67 mm