Flasks, pear shaped
100 ml, 24/29 NS, 150 mm, 58 mm
N° de catalogue BIBBFP100/3
Fournisseur: SciLabware
Aller à :
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
Spécifications
- Ø ext.:58 mm
- Rodage femelle:24/29 NS
- Capacité:100 ml
- Hauteur:150 mm
- Cat. No.:BIBBFP100/3
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.