Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
2000 ml, 210 mm, 29/32 NS
N° de catalogue BIBBFF2L/4S
Fournisseur: SciLabware
Aller à :
Product Details & Documents
En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Le fond plat permet une utilisation sur plaques chauffantes . Avec zone d'étiquetage.
Spécifications
- Rodage femelle:29/32 NS
- Capacité:2000 ml
- Hauteur:210 mm
- Seq:23