Vacuum Filtering flasks, Büchner, with Quickfit® ground socket
500 ml, 172 mm, 105 mm, 29/32 NS
BIBBFB500/4
PYREX®, borosilicate glass.
- Heavy wall and base construction for vacuum work
- Side arm features a PTFE screwthread connector for the safe attachment of 9 mm bore vacuum tubing
Büchner flasks with precision-ground Quickfit® socket.
ISO 1773, BS 6352
: ISO 1773, BS 6352
- Ø ext.:105 mm
- Rodage femelle:29/32 NS
- Capacité:500 ml
- Hauteur:172 mm
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.