VWR®, Bols de broyage
25 ml, Acier inoxydable, applications médico-légales, 6 mm, 10 ml
412-0264
Ces bols de broyage peuvent être utilisés avec le vibrobroyeur VWR®, Beater.
- Capacité:25 ml
- Matière:Acier inoxydable, applications médico-légales
- Seq:15
- Taille maximale:6 mm
- Volume d'échantillon:10 ml