VWR®, Bols de broyage
25 ml, Carbure de tungstène, 6 mm, 10 ml
Catalog # 412-0261
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ces bols de broyage peuvent être utilisés avec le vibrobroyeur VWR®, Beater.
Specifications
- Capacité:25 ml
- Matière:Carbure de tungstène
- Seq:14
- Taille maximale:6 mm
- Volume d'échantillon:10 ml
Complementary Products
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice