Alcoomètre
5 - 12 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
  GERI0833SWG
 :   GERING
Alcoomètre
  GERI0833SWG
 :  GERING
Alcoomètre
Alcoomètre
5 - 12 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
254,00 €
1 * 1 ST
Cet alcoolmètre est destiné à une utilisation en brasseries.
  • Gamme affichée sous la forme Ethanol % vol.
  • Température de calibration de 20 °C
  • Volume de liquide testé 100 ml
  • Plage de température:
    10…25 °C
  • Longueur:
    260 mm
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,1 %
  • Plage de mesure:
    5 - 12 %
  • Cat. No.:
    GERI0833SWG
  • Température de référence:
    20 °C