Cylinders, borosilicate glass, with hexagonal base
Cylinders, borosilicate glass, with hexagonal base
1000 ml
N° de catalogue SCOT213915474
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Cylinders, borosilicate glass, with hexagonal base
N° de catalogue SCOT213915474
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Cylinders, borosilicate glass, with hexagonal base
Cylinders, borosilicate glass, with hexagonal base
1000 ml
Prix
38,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
  • Without graduation
  • Hexagonal base
  • Base with three knobs which increase its stability
Certifications: DIN EN ISO 4788.
Spécifications
  • Capacité:
    1000 ml
  • Seq:
    08
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.