Cylinders, borosilicate glass, with hexagonal base
25 ml
N° de catalogue SCOT213911472
Fournisseur: DWK Life Sciences
Cylinders, borosilicate glass, with hexagonal base
N° de catalogue SCOT213911472
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
- Without graduation
- Hexagonal base
- Base with three knobs which increase its stability
: DIN EN ISO 4788.
Spécifications
- Capacité:25 ml
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.