pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 4,010, 250 ml, 250 mL
N° de catalogue METN52004103
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:pH buffer, 3,9 M NaCl
- Info cdt:250 ml
- Valeur pH:4,010