Hydrogen generator, Precision Hydrogen Trace
Hydrogen generator, Precision Hydrogen Trace
Precision hydrogen trace, 250 cc, 250 ml/min, 380×540×406 mm
N° de catalogue 564-0300
Fournisseur:   PEAK SCIENTIFIC
Hydrogen generator, Precision Hydrogen Trace
N° de catalogue 564-0300
Fournisseur:  PEAK SCIENTIFIC
Hydrogen generator, Precision Hydrogen Trace
Hydrogen generator, Precision Hydrogen Trace
Precision hydrogen trace, 250 cc, 250 ml/min, 380×540×406 mm
Prix
11 490,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This generator is suitable for carrier gas and flame gas at trace detection limits. Hydrogen purity 99,9999%. Moisture content <1 ppm.
  • Proven PEM Technology generates hydrogen safely and reliably
  • Regenerative PSA Dryers ensure highest level of purity
  • Automatic loading pump as standard
  • Maintenance limited to replacing de-ionizer cartridge
  • Internal leak detection with automatic shutdown features
  • Series option to combine multiple units for higher flow requirements
  • Remote shutdown
  • GC In Oven Hydrogen Leak Detector available as an optional extra
Delivery pressure: 0 to 6,9 bar
Spécifications
  • Débit:
    250 ml/min
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    380×540×406 mm
  • Type:
    Precision hydrogen trace, 250 cc
  • Cat. No.:
    564-0300
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • PEAK05-1047
    Deioniser column
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 203,94 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • PEAK10-9017
    Water bottle, 8 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 246,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • PEAK10-9016
    Water bottle, 4 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 140,00 €