Tubes, quartz
8 mm, 1 mm, 10 mm, 1000 mm
N° de catalogue TSLA75303
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Aller à :
Product Details & Documents
Fused silica tubes are made from natural quartz to ensure high quality and versatility
- With an operating range of up to 1200 °C
- Very good chemical resistance
Spécifications
- Tube Ø ext.:10 mm
- Tube Ø int.:8 mm
- Épaisseur de paroi:1 mm
- Longueur:1000 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.