Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Creusets, forme basse

Creusets, forme basse

Forme basse, 50 ml, 60×38 mm
N° de catalogue TSLA75064
Creusets, forme basse
N° de catalogue TSLA75064
Creusets, forme basse

Forme basse, 50 ml, 60×38 mm

Prix
40,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Quartz, transparent, vitré

  • Couvercles pour creusets à forme basse, anneau de préhension

Ordering information: creuset et couvercle à commander séparément.

Spécifications
  • Ø×h:
    60×38 mm
  • Type:
    Forme basse
  • Capacité:
    50 ml
  • Seq:
    06