pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml, 7,00, 125 mL
N° de catalogue HACHLZW9461.98
Fournisseur:   Hach
pH buffer solutions
N° de catalogue HACHLZW9461.98
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml, 7,00, 125 mL
Numéro CAS:  
Prix
16,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 125 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    125 mL
  • Désignation:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml
  • Valeur pH:
    7,00
Spécifications