pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 10,00, 250 mL
Catalog # HACHLZW9471.99
Supplier:   Hach
pH buffer solutions
Catalog # HACHLZW9471.99
Supplier:  Hach
CAS Number:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 10,00, 250 mL
CAS Number:  
Price
19,40 €
Log in for availability
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml
  • Valeur pH:
    10,00
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.