pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 4,01, ±0,02, Phtalate, rouge, 25 °C, 500 mL
N° de catalogue HACH2283449.99
Fournisseur:   Hach
pH buffer solutions, colour coded
N° de catalogue HACH2283449.99
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 4,01, ±0,02, Phtalate, rouge, 25 °C, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
24,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Spécifications
Spécifications
  • Type de tampon de pH:
    Phtalate
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Couleur:
    rouge
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,02
  • Valeur pH:
    4,01