α-Cyclodextrine, poudre blanche
5 g
N° de catalogue ICNA0219005205
Fournisseur: MP Biomedicals
α-Cyclodextrine, poudre blanche
N° de catalogue ICNA0219005205
Fournisseur: MP Biomedicals
Numéro CAS: 10016-20-3
Aller à :
Product Details & Documents
α-Cyclodextrin is reported useful for the selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers. Cyclodextrins have hydrophobic cavities; form inclusion compounds with organic substances, salts and halogens in the solid state or in aqueous solutions.
Soluble in water (50 mg/ml).
- Numéro CAS:10016-20-3
- Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
- Numéro MDL:MFCD00078207
- Poids moléculaire:972.84 g/mol
- Point de fusion:278 °C (lit.)
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Identity Test:Passes
- Loss on Drying:≤13%
- Optical Rotation:+148 ± 5°(c=1, water)
Spécifications
- Cdt:5 g