Cuves macro à usage unique
Macro, 230 − 900 nm, 35 mm, 2,5 – 4,5 ml, 10 mm, Plastique
Catalogus # 612-5503
Leverancier:   Brand
Cuves macro à usage unique
Catalogus # 612-5503
Leverancier:  Brand
Cuves macro à usage unique
Cuves macro à usage unique
Macro, 230 − 900 nm, 35 mm, 2,5 – 4,5 ml, 10 mm, Plastique
Price
47,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Cuves en plastique à usage unique pour la gamme UV/visible.
  • Parcours optique net et propre
  • Fabrication en conditions de salle propre contrôlées
  • Transparentes aux UV proposées comme alternative aux cuvettes fragiles en verre ou quartz
Conçues pour de nombreuses applications en spectroscopie par fluorescence.
 : Entièrement automatique (sans contact humain) et groupé par numéro de cavité de moule pour assurer la plus faible variation du coefficient d'extinction.
Specificaties
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Type:
    Macro
  • Volume:
    2,5 – 4,5 ml
  • Matière fenêtre:
    Plastique
  • Hauteur:
    35 mm
  • Seq:
    03
  • Plage de mesure:
    230 − 900 nm