Precision™ General purpose water baths
General purpose water bath, GP 20, 1200 W, Ambient...100 °C, ±0,1 °C, 20 L, 297×500×150 mm, 392×555×233 mm
N° de catalogue HAKATSGP20
Fournisseur:   THERMO ELECTRON LED
Precision™ General purpose water baths
N° de catalogue HAKATSGP20
Fournisseur:  THERMO ELECTRON LED
Precision™ General purpose water baths
Precision™ General purpose water baths
General purpose water bath, GP 20, 1200 W, Ambient...100 °C, ±0,1 °C, 20 L, 297×500×150 mm, 392×555×233 mm
Prix
1 490,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision™ general purpose water baths are designed to maintain water temperature from ambient to 100 °C.
  • Smaller footprint, compared to previous models, frees up valuable benchtop space
  • Advanced microprocessor controller is designed for extended functionality
  • Protects work with audible alarms
  • Conveniently save commonly used settings with four temperature presets
These rugged, high-performance baths range from 2 to 28 litres, including shallow models. Over-temperature safety circuitry is designed to prevent thermal runaway, while new auto-on and auto-off timers allow you to optimize operation schedules. Benefit from outstanding chemical and corrosion resistance with epoxy powder-coated exterior, easily clean the chamber with its seamless stainless steel interior.
The temperature uniformity lies at a range of ±0,2 °C.
Electrical information: 100 to 115 V/200 to 230 V, 50/60 Hz
Certifications: cULus Listed, CE compliant, US FDA Class I Medical Device.
Delivery information: Baths come with clear polycarbonate gable cover, diffuser tray, drain hose and rubber duck. Includes a setting for thermal beads. Comes with N5-15 Plug.
Documents
Spécifications
  • Plage de température:
    Ambient...100 °C
  • Capacité:
    20 L
  • Désignation:
    General purpose water bath, GP 20, 1200 W
  • Seq:
    05
  • l×p×h:
    392×555×233 mm
  • Bain l×p×h:
    297×500×150 mm
  • Précision de temp.:
    ±0,1 °C
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKA1546230Q
    Couvercle à anneaux concentriques, 4 trous
    GP10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 824,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKA1546231Q
    Couvercle à anneaux concentriques, 6 trous
    GP20, GP28
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 060,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKATSGPACL05
    Couverture en polycarbonate
    GP05, GP2S
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 253,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKATSGPACL10
    Couverture en polycarbonate
    GP10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 291,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKATSGPACL20
    Couverture en polycarbonate
    GP20, GP28
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 320,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKA3161601
    Portoir pour tubes à essai en acier inoxydable
    GP20, GP28
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 548,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKAGPSSL20
    Couverture en acier inoxydable
    GP20, GP28
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 511,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKATSGPACL02
    Couverture en polycarbonate
    GP02
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 222,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKA3166183
    Portoir pour boîtes de Pétri en acier inoxydable
    GP20, GP28
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 431,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKAGPSSL02
    Couverture en acier inoxydable
    GP02
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 421,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKAGPSSL05
    Couverture en acier inoxydable
    GP05, GP2S
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 462,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAKAGPSSL10
    Couverture en acier inoxydable
    GP10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 474,00 €