Cuves à usage unique
Cuves à usage unique, Disposable, 2,5 ml, 10 mm, PMMA
N° de catalogue SCLI80-2004-53
Fournisseur: BIOCHROM
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Disposable
- Volume:2,5 ml
- Matière fenêtre:PMMA
- Désignation:Cuves à usage unique
- Seq:017