Cuves rectangulaires
Cuve rectangulaire, 45 mm, 2,5 ml, 10 mm, UV silica
N° de catalogue SCLI80-2002-58
Fournisseur: BIOCHROM
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:2,5 ml
- Matière fenêtre:UV silica
- Désignation:Cuve rectangulaire
- Hauteur:45 mm
- Seq:06