Cuves à usage unique
Cuves à usage unique, Ultra micro, 70 µl, 10 mm, Plastique UV
N° de catalogue SCLI80-3000-81
Fournisseur: BIOCHROM
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Ultra micro
- Volume:70 µl
- Matière fenêtre:Plastique UV
- Désignation:Cuves à usage unique
- Seq:004