Cuves rectangulaires
Cuve rectangulaire avec couvercle, 45 mm, 2 ml, 10 mm, Verre optique
Catalogus # SCLI80-2003-87
Leverancier: BIOCHROM
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Trajet optique:10 mm
- Volume:2 ml
- Matière fenêtre:Verre optique
- Désignation:Cuve rectangulaire avec couvercle
- Hauteur:45 mm
- Seq:05