Cuves rectangulaires
Cuve rectangulaire avec bouchon, 48 mm, 2 ml, 10 mm, UV silica
N° de catalogue SCLI80-2002-70
Fournisseur: BIOCHROM
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:2 ml
- Matière fenêtre:UV silica
- Désignation:Cuve rectangulaire avec bouchon
- Hauteur:48 mm
- Seq:04