Cuves rectangulaires
Cuves rectangulaires
Cuve rectangulaire avec couvercle*, 45 mm, 1 ml, 5 mm, UV silica
N° de catalogue SCLI80-2002-57
Fournisseur:   BIOCHROM
Cuves rectangulaires
N° de catalogue SCLI80-2002-57
Fournisseur:  BIOCHROM
Cuves rectangulaires
Cuve rectangulaire avec couvercle*, 45 mm, 1 ml, 5 mm, UV silica
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Trajet optique:
    5 mm
  • Volume:
    1 ml
  • Matière fenêtre:
    UV silica
  • Désignation:
    Cuve rectangulaire avec couvercle*
  • Hauteur:
    45 mm
  • Seq:
    03