Câbles pour électrodes
Câble InLab® S7-sans connecteur 5 m, 5 m
N° de catalogue 661-0269
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à :
Product Details & Documents
Ces câbles pour électrodes sont conçus pour connecter les capteurs Mettler à pratiquement tous les appareils de mesure.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Documentation produit
Spécifications
- Désignation:Câble InLab® S7-sans connecteur 5 m
- Longueur:5 m
- Seq:170