Câbles pour électrodes
Câbles pour électrodes
Câble InLab® S7-BNC IP67 1,2 m, 1,2 m
N° de catalogue 661-0260
Fournisseur:   Mettler - Toledo
Câbles pour électrodes
N° de catalogue 661-0260
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Câbles pour électrodes
Câbles pour électrodes
Câble InLab® S7-BNC IP67 1,2 m, 1,2 m
Prix
69,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces câbles pour électrodes sont conçus pour connecter les capteurs Mettler à pratiquement tous les appareils de mesure.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Câble InLab® S7-BNC IP67 1,2 m
  • Longueur:
    1,2 m
  • Seq:
    161