Câbles pour électrodes
Câbles pour électrodes
Câble InLab® MultiPin-BNC/RCA 1,8 m (IP67), 1,8 m
Catalog # 661-0256
Supplier:   Mettler - Toledo
Câbles pour électrodes
Catalog # 661-0256
Supplier:  Mettler - Toledo
Câbles pour électrodes
Câbles pour électrodes
Câble InLab® MultiPin-BNC/RCA 1,8 m (IP67), 1,8 m
Price
156,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces câbles pour électrodes sont conçus pour connecter les capteurs Mettler à pratiquement tous les appareils de mesure.
Documents
Specifications
  • Désignation:
    Câble InLab® MultiPin-BNC/RCA 1,8 m (IP67)
  • Longueur:
    1,8 m
  • Seq:
    157