Câbles pour électrodes
Câble InLab® MultiPin-BNC/RCA 5 m, 5 m
Catalog # 661-0251
Supplier: Mettler - Toledo
Jump to:
Product Details & Documents
Ces câbles pour électrodes sont conçus pour connecter les capteurs Mettler à pratiquement tous les appareils de mesure.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Product Literature
Specifications
- Désignation:Câble InLab® MultiPin-BNC/RCA 5 m
- Longueur:5 m
- Seq:152