Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Solutions étalons d'indice de réfraction

Solutions étalons d'indice de réfraction

Pharmaceutical and chemical verification pack, includes AG10, AG15, AG40, Oil 1.53, Oil 1.56, 1,33 – 1,56 nD, 5×5 ml, 25 ml
Catalog # BELL90-913
Supplier:   BELLINGHAM STANLEY
Solutions étalons d'indice de réfraction
Catalog # BELL90-913
Supplier:  BELLINGHAM STANLEY
CAS Number:  
Solutions étalons d'indice de réfraction
Solutions étalons d'indice de réfraction

Pharmaceutical and chemical verification pack, includes AG10, AG15, AG40, Oil 1.53, Oil 1.56, 1,33 – 1,56 nD, 5×5 ml, 25 ml

CAS Number:  
Price
202,00 €
Log in for availability
1 * 25 mL
Product Details & Documents

Une gamme de solutions pour vérification/calibration aux extrémités inférieure et supérieure de la plage d'indices de réfraction et de l'échelle de Brix correspondante.

Solutions AG

Pour la vérification de l'extrémité inférieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml et de 20x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000037 IR ou ±0,019 °Brix

Calibration oils.

Pour la calibration de l'extrémité supérieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000074 IR ou ±0,030 °Brix

Certifications: Fabriquées conformément à EN/ISO/IEC17025:2005 et à NIST.

Ordering information: Pour d'autres solutions étalons de sucrose, contactez Avantor.

Documents

Specifications

Specifications

  • Cdt:
    25 ml
  • Désignation:
    Pharmaceutical and chemical verification pack, includes AG10, AG15, AG40, Oil 1.53, Oil 1.56
  • Info cdt:
    5×5 ml
  • Degré de réfraction:
    1,33 – 1,56 nD
  • Spécification:
    10 – 100+ °Brix

Specifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.