Microscope slides for printers
vert
N° de catalogue 631-1235
Fournisseur:   KLINIPATH
Microscope slides for printers
N° de catalogue 631-1235
Fournisseur:  KLINIPATH
Microscope slides for printers
vert
Prix
134,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Microscope slides for slide printers allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
  • Frosted ends
  • 90° grounded edges
  • Finished clipped corners of 1mm
Spécifications
  • Couleur:
    vert
  • Seq:
    06