Microscope slides for printers
bleu
N° de catalogue 631-1232
Fournisseur:   KLINIPATH
Microscope slides for printers
N° de catalogue 631-1232
Fournisseur:  KLINIPATH
Microscope slides for printers
bleu
Prix
207,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Microscope slides for slide printers allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
  • Frosted ends
  • 90° grounded edges
  • Finished clipped corners of 1mm
Spécifications
  • Couleur:
    bleu
  • Seq:
    03