Cassettes d'enrobage, sans couvercle
bleu clair
Catalog # KLIN310-08S
Supplier: KLINIPATH
Jump to:
Product Details & Documents
Chaque cassette conserve sa stabilité, sa rigidité et sa forme pendant le traitement des tissus.
: les trémies contiennent 75 cassettes standard et sont spécialement conditionnées pour les imprimantes à cassettes Thermo Fisher®. Les piles conditionnées contiennent 40 cassettes et sont spécialement conditionnées pour les imprimantes à cassettes Sakura® / Leica®.
Specifications
- Couleur:bleu clair
- Seq:08