Cassettes d'enrobage, sans couvercle
fuchsia
N° de catalogue KLIN310-04T
Fournisseur: KLINIPATH
Aller à :
Product Details & Documents
Chaque cassette conserve sa stabilité, sa rigidité et sa forme pendant le traitement des tissus.
Packaging: les trémies contiennent 75 cassettes standard et sont spécialement conditionnées pour les imprimantes à cassettes Thermo Fisher®. Les piles conditionnées contiennent 40 cassettes et sont spécialement conditionnées pour les imprimantes à cassettes Sakura® / Leica®.
Spécifications
- Couleur:fuchsia
- Seq:28