Slide label rolls, polyester
Slide label, Polyester, blanc, 24×19 mm, On roll
N° de catalogue KLIN1513-K
Fournisseur: KLINIPATH
Aller à :
Product Details & Documents
These slide labels are made of polyester and are chemical resistant.
Spécifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Slide label
- Dimensions:24×19 mm
- Matière:Polyester
- Seq:005
- Emballage:On roll