Objectives for CKX53
Objectives for CKX53
Objectif LC pour contraste de phase intégré (IPC) avec curseur CKX3-SLP, Ph 40×/0,55, 2,2 mm
N° de catalogue OLYMN5229400
Fournisseur:   OLYMPUS OPTICAL
Objectives for CKX53
N° de catalogue OLYMN5229400
Fournisseur:  OLYMPUS OPTICAL
Objectives for CKX53
Objectives for CKX53
Objectif LC pour contraste de phase intégré (IPC) avec curseur CKX3-SLP, Ph 40×/0,55, 2,2 mm
Prix
720,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    Ph 40×/0,55
  • Désignation:
    Objectif LC pour contraste de phase intégré (IPC) avec curseur CKX3-SLP
  • Seq:
    123
  • Distance de travail:
    2,2 mm