Objectives for CKX53
Objectives for CKX53
Objectif LC 20×/0,55 pour contraste de phase intégré (IPC) avec curseur CKX 3-SLP, Ph 20×/0,4 (dry), 3,2 mm
Catalog # OLYMN5229300
Supplier:   OLYMPUS OPTICAL
Objectives for CKX53
Catalog # OLYMN5229300
Supplier:  OLYMPUS OPTICAL
Objectives for CKX53
Objectives for CKX53
Objectif LC 20×/0,55 pour contraste de phase intégré (IPC) avec curseur CKX 3-SLP, Ph 20×/0,4 (dry), 3,2 mm
Price
740,36 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Grossissement:
    Ph 20×/0,4 (dry)
  • Désignation:
    Objectif LC 20×/0,55 pour contraste de phase intégré (IPC) avec curseur CKX 3-SLP
  • Seq:
    116
  • Distance de travail:
    3,2 mm