Objectives for CKX53
Objectif à sec avec coulisseau de contraste de phase précentré, Ph 10×/0,25, 8,8 mm
  OLYMN5229200
Objectives for CKX53
  OLYMN5229200
Objectives for CKX53
Objectives for CKX53
Objectif à sec avec coulisseau de contraste de phase précentré, Ph 10×/0,25, 8,8 mm
221,00 €
1 * 1 ST
  • Grossissement:
    Ph 10×/0,25
  • Désignation:
    Objectif à sec avec coulisseau de contraste de phase précentré
  • Seq:
    108
  • Distance de travail:
    8,8 mm