Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml, 125 mL
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:125 mL
- Désignation:Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml