Moules
Moules
Moules, 7×7×5 mm
N° de catalogue KLIN3050
Fournisseur:   KLINIPATH
Moules
N° de catalogue KLIN3050
Fournisseur:  KLINIPATH
Moules
Moules, 7×7×5 mm
Prix
73,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Ces moules sont fabriqués en acier inoxydable.
Disponibles dans différentes tailles.
Spécifications
  • Désignation:
    Moules
  • Dimensions:
    7×7×5 mm