Sachets à usage unique pour cuves HYPERStack®.
Trypsin bag, 5 L
: Corning
Ces sachets à usage unique peuvent être raccordés à des tubulures par soudage ou à l'aide des connecteurs multifonctions pré-assemblés.
Ils permettent d'ajouter des milieux de culture, de la trypsine ou des substrats d'arrêt de réaction pour réaliser des cultures cellulaires en solution entièrement fermée.
:
:
:
:
:
- Capacité:5 L
- Désignation:Trypsin bag
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.