Seed testing papers, Munktell
37/N, 70 mm
N° de catalogue BINZ233208
Fournisseur:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
N° de catalogue BINZ233208
Fournisseur:  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
37/N, 70 mm
Prix
20,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Spécifications
  • N°:
    37/N
  • Seq:
    01
  • Taille:
    70 mm
  • Cat. No.:
    BINZ233208
  • Poids:
    135 g/m²
  • Teneur en cendre:
    -
  • Hauteur d'absorption:
    -