Sondes
External replacement probe for PT 1000, Ø×L: 5×50 mm, TPX 220-3, −200...+250 °C, T: ±2,0 °C (–200…–100 °C); ±1,0 °C (–100 …–20 °C); ±0,2 °C (–20…+60 °C); ±0,5 °C (+60…+250 °C)
N° de catalogue 620-2823
Fournisseur: EBRO
Aller à :
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Documents
EBI 300/310/330 USB Data Loggers for Cold Chain Monitering.pdf USB Dataloggers for Cold Chain Monitoring.pdf
Détails supplémentaires sur le produit
Spécifications
- Plage de mesure:−200...+250 °C
- Désignation:External replacement probe for PT 1000, Ø×L: 5×50 mm, TPX 220-3
- Seq:12
- Précision:T: ±2,0 °C (–200…–100 °C); ±1,0 °C (–100 …–20 °C); ±0,2 °C (–20…+60 °C); ±0,5 °C (+60…+250 °C)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



