ContactUsLinkComponent
Tête de mesure ATEX, Cerabar T PMP131,Endress+Hauser, avec KF DN 16,gamme de mesure: 1000-1 mbar,précision: mieux que 0,5 % FSO,avec conformité ATEX: II 2G Ex ib IIC T6signal de sortie: 4 - 20 mA, pouropération à un amplificateurséparateur alimentat 1 * 1 Pce
N° de catalogue VACU20635424
Fournisseur:  VACUUBRAND
Tête de mesure ATEX, Cerabar T PMP131,Endress+Hauser, avec KF DN 16,gamme de mesure: 1000-1 mbar,précision: mieux que 0,5 % FSO,avec conformité ATEX: II 2G Ex ib IIC T6signal de sortie: 4 - 20 mA, pouropération à un amplificateurséparateur alimentat 1 * 1 Pce
N° de catalogue VACU20635424
Fournisseur:  VACUUBRAND
Frequently Bought Together